Learn More
Techsit™ Taburete alto de poliuretano para laboratorio. Serie L-Tech
Click to view available options
:
Color: Negro
Descripción
- Taburete alto tapizado con poliuretano, con aro reposapiés regulable y ruedas con freno.
- Asiento tapizado con poliuretano resistente y fácil de limpiar.
- Ruedas de seguridad con freno
- Permite ajustar la altura del asiento.
- Diseño ergonómico y asiento moldeado
- Garantía de 5 años.
- 150Kg de peso máximo. Apto para uso en sala blanca de categoría 5
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Laboratory Stool |
Color | Negro |
Ajustables | Sí |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Acabado | PU |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratory Stool |
Material del bastidor | Acero |
Tipo de elevación | Gas Lift |
Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
Altura del asiento | High Bench Height |
Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.