Learn More
L-tirosina sal disódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306734
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 69847-45-6 | C9H9NNa2O3 | 225.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69847-45-6
Fórmula molecular C9H9NNa2O3
Peso molecular (g/mol) 225.16
Número MDL MFCD00037203
Clave InChI ASIYFCYUCMQNGK-RIYJSUBBNA-L
Sinónimo sodium s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
PubChem CID 66602062
SMILES [Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine disodium salt
Punto de fusión >300.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NaOC6H4CH2CH(NH2)CO2Na
Rotación específica − 12.90
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico;sodio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Tyrosine disodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.