Learn More
L-valina, reactivo de cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405249
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
1 kg
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-18-4
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00064220
Clave InChI KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine
Color Blanco
Beilstein 1721136
Índice Merck 14,9909
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo