Learn More
Epredia™ Sistema de detección de polímeros Lab Vision™ MultiVision: antirratón-HRP y anticonejo-AP
Un sistema simple y robusto de detección de polímeros de un solo paso para la visualización de dos antígenos simultáneamente en azul y rojo.
Marca:  Epredia™ TL-012-MHRA
Código de producto. 12693987
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Utilice un sistema de detección de polímeros sencillo y robusto en un solo paso para la visualización de dos antígenos simultáneamente en azul y rojo con el sistema de detección de polímeros Thermo Scientific™ Lab Vision™ MultiVision™.
Los polímeros de AP y HRP Multivision son tecnologías innovadoras y patentadas compuestas por subunidades de polímeros de aminoácidos más pequeños que minimizan los conflictos en la unión de la proteína objetivo. El polímero más pequeño permite reducir los problemas de unión, lo que favorece una tinción más consistente y una mejor amplificación de la señal.
  • Se puede utilizar un cóctel de anticuerpos primarios de elección junto con un cóctel de polímeros MultiVision listo para su uso, compuesto por antirratón/peroxidasa de rábano picante (HRP) + anticonejo/fosfatasa alcalina (AP)
  • El cóctel se ha formulado especialmente a partir de polímeros MultiVision que proporcionan una mayor sensibilidad, permiten ahorrar tiempo y simplifican la detección
  • Produce una mayor sensibilidad y eficacia de anticuerpos, así como mejores relaciones señal-ruido
  • Sin biotina, lo que elimina la tinción de fondo
  • Especificidad del antígeno: IgG antirratón (H+L) e IgG anticonejo (H+L)
  • Enzima: Peroxidasa y fosfatasa
  • Cromógeno/sustrato: LVBlue/LVRed
Incluye:
TL-012-MHRA: 1 anticonejo/AP + antirratón/HRP (cóctel) Multivision (TL-012-RAM), 1 solución de bloqueo Ultra V Block (TA-012-UB), 1 solución de bloqueo de peroxidasa de hidrógeno (TA-012-HP), 1 tampón de AP LVBlue (TA-075-TMM), 1 vial de cromógeno LVBlue 1 (TA-001-AB1), 1 vial de cromógeno LVBlue 2 (TA-001-AB2), 1 vial de cromógeno LVBlue 3 (TA-001-AB3), 1 vial de cromógeno LVRed 1 (TA-004-HR1), 1 vial de cromógeno LVRed 2 (TA-002-HR2), 1 vial de cromógeno LVRed 3 (TA-002-HR3), 1 vial de cromógeno LVRed 4 (TA-002-HR4), 1 medio de montaje (TA-005-UA)
Nota:
El sistema de detección de polímeros Multivision puede emplearse con cualquier cóctel de anticuerpos primarios para visualizar la presencia de dos proteínas simultáneamente. Una vez que los anticuerpos específicos se han ligado a sus antígenos respectivos en las secciones de tejido, los anticuerpos primarios de conejo y ratón se localizan mediante un cóctel especialmente formulado de polímeros de anticuerpos secundarios: antirratón/peroxidasa de rábano picante (HRP) + anticonejo/fosfatasa alcalina (AP). En general, el polímero de aminoácidos se conjuga con las enzimas de AP y HRP y con los fragmentos Fab de inmunoglobulinas de cabra antirratón o de cabra anticonejo. El complejo polimérico se visualiza primero con el cromógeno LVBlue para determinar la actividad de la AP y, después del lavado, con el cromógeno LVRed para determinar la actividad de la HRP. No se recomienda una contratinción nuclear con hematoxilina débil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
12mL
LVBlue/
Almacene a 2° a 8 °C. Estable hasta 12 meses. Guarde los cromógenos alejados de la luz.
Lab Vision™
TL-012-MHRA: 1 anticonejo/AP + antirratón/HRP (cóctel) Multivision (TL-012-RAM), 1 solución de bloqueo Ultra V Block (TA-012-UB), 1 solución de bloqueo de peroxidasa de hidrógeno (TA-012-HP), 1 tampón de AP LVBlue (TA-075-TMM), 1 vial de cromógeno LVBlue 1 (TA-001-AB1), 1 vial de cromógeno LVBlue 2 (TA-001-AB2), 1 vial de cromógeno LVBlue 3 (TA-001-AB3), 1 vial de cromógeno LVRed 1 (TA-004-HR1), 1 vial de cromógeno LVRed 2 (TA-002-HR2), 1 vial de cromógeno LVRed 3 (TA-002-HR3), 1 vial de cromógeno LVRed 4 (TA-002-HR4), 1 medio de montaje (TA-005-UA)
IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Peroxidasa y fosfatasa
LVRed