Learn More
Epredia™ Estreptavidina peroxidasa lista para su uso Lab Vision™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
60 ml
Tamaño de la unidad:
60 ml
Descripción
This technique involves the sequential incubation of the specimen with an unconjugated primary antibody specific to the target antigen, a biotinylated secondary antibody that reacts with the primary antibody, enzyme-labeled streptavidin, and substrate-chromogen.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Estreptavidina peroxidasa (lista para su uso) |
Cantidad | 60 ml |
Contenido y almacenamiento | 2° a 8 °C. Todos los componentes mantienen la estabilidad 18 meses. |
Línea de productos | Lab Vision™ |
Tipo de producto | Streptavidin Peroxidase |