Learn More
Labconco™ Rotores metálicos resistentes al ácido para concentradores de vacío CentriVap™
Los rotores de aluminio con revestimiento de PTFE fácilmente intercambiables con conectores de PTFE tienen capacidad para tubos angulados para maximizar las áreas de superficie
815.00€ - 3000.00€
Especificaciones
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Concentrador de vacío CentriVap™
Material (recubrimiento) Politetrafluoroetileno (PTFE)
Peso (imperial) 5 lb
Peso (métrico) 2,3 kg
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tipo Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
12605375
Ver documentos
Labconco™
7461901
Rotor para placas de microtitulación Placas de 2 pocillos profundos
2095.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Añadir a la cesta
10685223
Ver documentos
Labconco™
7455201
Rotor resistente a ácidos 32 tubos de microcentrífuga de 1,5 a 2 ml o hasta 12 tubos de 40 a 50 ml
2095.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Añadir a la cesta
10484412
Ver documentos
Labconco™
7455001
Rotor resistente a ácidos 52 tubos de 2 a 10 ml o hasta 24 tubos de 11 a 19 ml
3000.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Añadir a la cesta
10634843
Ver documentos
Labconco™
7450701
Rotor hexagonal 132 tubos de microcentrífugas de 1,5 a 2 ml
835.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Añadir a la cesta
10463692
View Documents
Labconco™
7455101
Rotor resistente a ácidos 40 tubos de microcentrífuga de 1,5 a 2 ml o hasta 108 tubos de 3 a 10 ml
2500.00€
cada uno
Only null left
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Add to basket
10595413
View Documents
Labconco™
7462901
Rotor de ADN 72 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml o hasta 60 tubos de 1,5 a 2 ml
815.00€
cada uno
Only null left
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Add to basket
Description
Description
Los rotores de aluminio con revestimiento de PTFE fácilmente intercambiables con conectores de PTFE tienen capacidad para tubos angulados para maximizar las áreas de superficie
  • Hexagonal rotor holds up to 132 1.5mL to 2.0mL microcentrifuge tubes
  • 12-17mm rotor holds up to 52 2mL to 10mL tubes or up to 24 11mL to 19mL tubes
  • 12-13mm rotor holds up to 40 1.5mL to 2mL microcentrifuge tubes or up to 108 3mL to 10mL tubes
  • 28mm rotor holds up to 32 1.5 to 2mL microcentrifuge tubes or up to 12 40-50mL tubes
  • Microtiter plate holds four each standard two deep-well plates
  • DNA rotor holds up to 72 0.5mL microcentrifuge tubes or 60 1.5 to 2mL microcentrifuge tubes
Specifications
Specifications
Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE)
2,3 kg
Concentrador de vacío CentriVap™
5 lb
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.