Learn More
Concentrador de vacío centrífugo de sobremesa Labconco CentriVap con tapa acrílica e incremento de calor
Los tamaños de las muestras oscilan entre unos pocos microlitros y 25 mililitros.
Marca: Labconco 7810031
7318.49 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los concentradores de vacío de sobremesa CentriVap están diseñados para concentrar rápidamente varias muestras pequeñas mediante la fuerza centrífuga, el vacío y el calor. Se pueden procesar hasta 132 muestras a la vez. Los tamaños de las muestras van desde unos pocos microlitros hasta 25 mililitros. Los concentradores CentriVap también están disponibles como un componente de los sistemas de concentración CentriVap.
- El movimiento centrífugo controlado por microprocesador de hasta 1725 rpm elimina la ebullición violenta y la formación de espuma comunes al aplicar vacío durante la evaporación y maximiza la recuperación de los solutos de trazas.
- Sistema Quick-Stop™. Una vez caducado el tiempo de ejecución o pulsado el botón RUN/STOP, en cuestión de segundos la bomba de vacío se detiene, la válvula se abre para purgar el aire dentro de la cámara y el rotor se detiene.
- La válvula de liberación de vacío automática evita la pérdida de muestra al liberar el vacío antes de que el rotor se detenga y durante los fallos de suministro eléctrico.
- El cierre de tapa con sensor de seguridad bloquea la tapa en su posición cuando el rotor está girando y evita la puesta en marcha cuando la tapa está abierta.
- El retardo de vacío integrado evita la vibración al permitir al rotor alcanzar la velocidad antes de aplicar el vacío.
- La cámara de muestras resistente a la corrosión admite rotores complementarios para una amplia variedad de tubos de muestras.
- El sellado de la tapa grande sin fenol garantiza un buen vacío sin posibilidad de contaminación por fenol.
- El calentador de 300 vatios controlado por microprocesador acelera la evaporación al suministrar una cantidad controlada de calor del estado apagado hasta un máximo de 100 °C en incrementos de un grado.
- Tres botones Quick-Start™ almacenan cada uno un programa definido por el usuario.
- La pantalla LCD fácil de leer presenta mensajes al usuario para establecer los parámetros del sistema y muestra el número de programa, las temperaturas reales y ajustadas, el tiempo de calentamiento restante, el tiempo de procesamiento restante y si Heat Boost™ está activado.
- Los tiempos de calentamiento y de procesamiento se definen por separado, cada uno de 1 a 999 minutos, por lo que el calentamiento puede programarse para apagarse antes del procesamiento y así proteger las muestras sensibles al calor de una exposición a calor excesivo después de que se haya evaporado el disolvente.
- El botón PREHEAT activa el calentador para comenzar a elevarse a la temperatura ajustada.
- La memoria almacena 9 programas definidos por el usuario con parámetros de temperatura, tiempo de calentamiento y tiempo de procesamiento.
- La alarma sonora señaliza la conclusión del tiempo de ejecución de punto de ajuste.
- El receptáculo eléctrico permite la conexión de la bomba de vacío complementaria para que la bomba pueda activarse desde el panel de control.
- Listado ETL (modelos de 115 voltios)
- Conformidad con CCE (Comunidad Económica Europea) (modelos de 230 V)
- Se suministra con garantía de un año completo con respecto a defectos en materiales y mano de obra.
El solucionador del Cubo de Rubik online le ayuda a encontrar la solución para su rompecabezas sin resolver.
Especificaciones
Aluminio revestido de epoxi | |
358,14 × 551,18 × 421,64 mm (14,7 × 19,3 × 11,7 pulgadas [An × F × Al]) | |
48,0 lb | |
22,0 kg |