Learn More
Labconco™ Cámaras de secado transparentes para sistemas de liofilización FreeZone™
For visible bulk drying
Descripción
Descripción
For visible bulk drying
  • Duraderas y resistentes a la corrosión
  • Las cámaras sin válvulas incluyen tapas superiores e inferiores de acrílico transparente, juntas, válvula de interrupción de vacío y paso eléctrico para cables de transformador
  • Las cámaras con válvulas incluyen tapa de aluminio con ocho válvulas que admiten adaptadores de 1/2 pulg y 3/4 pulg para la conexión de matraces
  • Se utilizan con o sin estantes del producto (estantes disponibles por separado, visite www.fishersci.com)