Learn More
Labconco™ Bombas de diafragma para cajas de guantes de atmósfera básica controlada Precise™ Basic™
Para secar la circulación motriz
2070.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Caja de guantes Precise™ Basic™ y caja de guantes de atmósfera controlada |
---|---|
Peso (imperial) | 11 lb |
Peso (métrico) | 5 Kg |
Material | Aluminio prefundido |
Para utilizar con (aplicación) | Circulación motriz de secado |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Frecuencia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Frecuencia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11771479
|
Labconco™
5248201 |
230 V, 50 Hz | 50 Hz | 230 V |
2070.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Consta de un solo cilindro y bombas de diafragma sin aceite con rodamientos permanentemente lubricados
- Montado sobre pies de caucho
- Proporciona un vacío final de 206 mbar
- Motor de 1/8 CV, aluminio fundido
- Conexiones de entrada y salida con un diámetro de 6,35 mm (0,25 in)
Especificaciones
Caja de guantes Precise™ Basic™ y caja de guantes de atmósfera controlada | |
5 Kg | |
Circulación motriz de secado |
11 lb | |
Aluminio prefundido |