Learn More
Labconco™ Freeze Dry Manifold
Accesorios de secado para liofilizadores FreeZone.
3415.00€
Especificaciones
Tipo Colector de liofilización
Material Acero inoxidable
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10349354
Ver documentos
Labconco™
7522300
20 válvulas de neopreno con tiradores de plástico moldeados Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Accesorios de secado para liofilizadores FreeZone.
  • Drying accessories for FreeZone Freeze Dryers.
  • Made of stainless steel.
  • Include neoprene valves with plastic knobs.
4-Port Manifold:
  • 4 valves accommodate both 0.5 or 0.75 in. adapters.
  • For use with FreeZone™ 1, 2.5, and 4.5 L Freeze-Dry Systems.
  • Dimensions (L x W x H): 8.75 x 8.75 x 9 in. (22.1 x 22.1 x 22.9 cm)
  • Attachment Port Lid Accessory required for connection to 4.5 L System (sold separately)
20-Port Manifold:
  • 20 neoprene valves that accommodate both 0.5 or 0.75 in. adapters.
  • For use with all FreeZone Freeze-Dry Systems.
  • Dimensions (L x W x H): 5 x 19 x 9 in. (13 x 48 x 23 cm)
  • Attachment Port Lid Accessory required for connection to 4.5 L System (sold separately).
10-Port Manifold with Support Shelf:
  • 10 neoprene valves accommodate both 0.5 or 0.75 in. adapters and adjustable support shelf.
  • For use with FreeZone 6, 12, and 18 L Freeze-Dry Systems.
  • Dimensions (L x W x H): 6.62 x 26 x 10 in. (17 x 66 x 25 cm)
20-Port Manifold with Support Shelves:
  • 20 neoprene valves accommodate both 0.5 or 0.75 in. adapters and two adjustable support shelves.
  • For use with FreeZone 6, 12, and 18 L Freeze Dry Systems.
  • Dimensions (L x W x H): 9.5 x 26 x 10 in. (24 x 66 x 25 cm)
Especificaciones
Especificaciones
Colector de liofilización
Acero inoxidable