Learn More
Labconco™ Accesorios para ampollas de liofilización
Los accesorios para ampollas de liofilización permiten utilizar las ampollas con liofilizadores Labconco FreeZone.
Marca:  Labconco™ 7593401
138.59 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10248014
  • 140.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
Descripción
Los accesorios para ampollas de liofilización permiten utilizar las ampollas con liofilizadores Labconco FreeZone.
El adaptador de válvula de ampolla permite la conexión de ampollas a cámaras y colectores de secado mediante la conexión de ampollas a válvulas de puertos o a vástagos de acero inoxidable. Diez por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de ampolla
Sistema de liofilización
0,2 kg
Neopreno
0,5 lb