Learn More
Labconco™ Accesorios para ampollas de liofilización
Los accesorios para ampollas de liofilización permiten utilizar las ampollas con liofilizadores Labconco FreeZone.
Marca:  Labconco™ 7578500
1287.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15123075
  • 1300.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-11-2025
Descripción
Los accesorios para ampollas de liofilización permiten utilizar las ampollas con liofilizadores Labconco FreeZone.
El soplete de sellado de oxígeno/gas natural se ha diseñado específicamente para el sellado con llama de ampollas de liofilización. Sella todos los tipos de vidrio resistente al calor. Se conecta a gas natural, propano o butano y oxígeno gracias a los conectores de manguera con diámetro interno de 1/4 pulg.
Especificaciones
Especificaciones
Soplete
Connects to natural gas, butane, or propane and oxygen
3 lb
Acero inoxidable
Sistema de liofilización
1,4 kg