Learn More
Labconco™ Monitor de humedad/higrómetro
Para la colocación dentro de la cámara principal de la caja de guantes para controlar de forma continua los niveles de humedad.
11090.00€
Especificaciones
Tipo | Monitor de humedad/higrómetro |
---|---|
Resolución | 5 ppm |
Exactitud | ±1% |
Longitud (imperial) | 7,7 in |
Altura (métrico) | 18,28 cm |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12697755
|
Labconco™
5244901 |
230 V, 50/60 Hz |
11090.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Mide el contenido de humedad absoluta en el gas.
- Detecta niveles de 0 a 10 000 ppm (con tres rangos de 0 a 100 ppm, de 100 a 1000 ppm y de 1000 a 10 000 ppm) con ±1 % de precisión
- Consta de sensor de humedad con tecnología cerámica químicamente inerte, bloque de muestreo, monitor digital, bomba de muestreo, fuente de alimentación de conmutación e interruptor de encendido/apagado.
- Para usar con todas las cajas de guantes.
Especificaciones
Monitor de humedad/higrómetro | |
±1% | |
18,28 cm |
5 ppm | |
7,7 in | |
Para la colocación dentro de la cámara principal de la caja de guantes para controlar de forma continua los niveles de humedad. |