Learn More
Labconco™ Insertos para tubo de cultivo SteamScrubber™
Insertos para tubo de cultivo para su uso con lavadores de instrumental de vidrio Labconco FlaskScrubber y SteamScrubber.
Descripción
Culture Tube Inserts for use with Labconco FlaskScrubber and SteamScrubber Glassware Washers.
Los insertos de estilo cestillo de acero inoxidable de tipo 304 encajan en gradillas abiertas estándar y gradillas con husillo en lavadores de instrumental de vidrio SteamScrubber y FlaskScrubber. Con capacidad para tubos con diámetro exterior de 144 a 15 a 18 mm. El tamaño de rejilla es de 23.8 mm × 23.8 mm. Para su uso únicamente en gradilla inferior.Especificaciones
Unidad | |
Acero inoxidable tipo 304 |