Learn More
Buerkle™ Cuchara de Poliestireno LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La cuchara desechable de poliestireno LaboPlast™ se fabrica y se monta en una sala limpia de clase 7 y se envasa individualmente para su uso desechable. La cuchara desechable es ideal para polvos, granulados y pastas.
Marca:  Buerkle™ 5378-0006
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15396307
  • 37.40€ / paquete de 10
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Cuchara, desechable con o sin funda
  • Poliestireno, blanco
  • Envasado individual
  • Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
  • Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara Desechable
Con cubierta
100 mL
206 mm
Poliestireno
Cubierta