Learn More
Buerkle™ Cuchara de Poliestireno LaboPlast™
La cuchara desechable de poliestireno LaboPlast™ se fabrica y se monta en una sala limpia de clase 7 y se envasa individualmente para su uso desechable. La cuchara desechable es ideal para polvos, granulados y pastas.
Marca: Buerkle™ 5378-0020
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cuchara, desechable con o sin funda
- Poliestireno, blanco
- Envasado individual
- Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
- Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
Especificaciones
Sampler | |
No esterilizable en autoclave | |
67,63 oz | |
Sí | |
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |
Poliestireno | |
Without Cover | |
2000 mL | |
No estéril |