Learn More
Buerkle™ Muestreador desechable MicroDispo™
Extrae pequeñas cantidades de muestra para su análisis. MicroDispo Buerkle™ SteriPlast™ toma muestras precisas de los puntos de referencia de polvos de flujo libre y materiales a granel de grano pequeño.
Marca: Buerkle™ 5393-2250
202.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mango ergonómico
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Sala limpia fabricada
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
- 21 mm de diám.
Especificaciones
Sampler | |
10 mL | |
No estéril | |
1000 mm |
HDPE | |
Sí | |
Para productos a granel que se pueden verter de hasta 0,5 mm de tamaño de partícula |