Learn More
Solución madre fortificante de laboratorio para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
449.00€ - 764.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LFS Solution 1
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica AA, ICP
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11445908
Ver documentos
SPEX Certiprep
LFS-1-100
125 mL
449.00€
125 ml
11455908
Ver documentos
SPEX Certiprep
LFS-1-500
500 mL
764.00€
500 ml
Descripción
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
P50μg/ml
Al25μg/ml
As25μg/ml
B25μg/ml
Ba25μg/ml
Cr25μg/ml
Cu25μg/ml
Fe25μg/ml
Li25μg/ml
Mn25μg/ml
Ni25μg/ml
Pb25μg/ml
Sb25μg/ml
Se25μg/ml
SiO&subscript_2;25μg/ml
Sr25μg/ml
Tl25μg/ml
Zn25μg/ml
Cd10μg/ml
Co10μg/ml
Mo10μg/ml
Sn10μg/ml
V10μg/ml
Be5 μ g/ml
Ag2,5 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Especificaciones
LFS Solution 1
With Certificate of Analysis.
AA, ICP
Certified Reference Material
Medioambiente
Frasco de LDPE lixiviación triple
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
5% HNO3/tr Tart. Acid/tr HF
Components in 5% HNO3/tr. Tartaric acid/tr. HF. Mercury is supplied separately.
Al    •25μg/mL
Sb    •25μg/mL
As    •25μg/mL
Ba    •25μg/mL
Be    •5μg/mL
B    •25μg/mL
Cd    •10μg/mL
Cr    •25μg/mL
Co    •10μg/mL
Cu    •25μg/mL
Fe    •25μg/mL
Pb    •25μg/mL
Li    •25μg/mL
Mn    •25μg/mL
Hg    •5μg/mL
Mo    •10μg/mL
Ni    •25μg/mL
P    •50μg/mL
Se    •25μg/mL
SiO2    •25μg/mL
Ag    •2.5μg/mL
Sr    •25μg/mL
Tl    •25μg/mL
Sn    •10μg/mL
V    •10μg/mL
Zn    •25μg/mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Nombre del producto
  • LFS Solution 1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, hydrofluoric acid
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Product intended for laboratory use only