Learn More
Cytiva Tapón de cierre estándar para colector de laboratorio
Tapón de cierre de repuesto para colector de microbiología.
Marca:  Cytiva 4899
Código de producto. 17174441
  • 282.00€ / paquete de 8
El libro académico Best Buy Book 2025
Usar código promocional 25081 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Descripción
  • El colector de laboratorio está diseñado para ofrecer flexibilidad y reducir la contaminación cruzada
  • El colector de laboratorio dispone de adaptadores intercambiables para la mayoría de embudos y un dispositivo de acoplamiento para duplicar la capacidad de pruebas, a la vez que permite la esterilización en autoclave estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Colector de laboratorio
Estéril