Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, capsule filter, MPC insert, injection port
Utilice Labtainer de pequeño volumen para el muestreo, la recolección, la preparación, el almacenamiento y el transporte de líquidos de proceso.
1975.00€
Specifications
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
---|---|
Incluye | 3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección) |
Material | Polietileno |
Estilo de los tubos | C-Flex |
Descripción de la película | ASI™ 26/77 |
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
17810807
|
Thermo Scientific™
SS00160-I |
10 l |
1975.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
This Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL film. This BPC includes 3 ports (1 membrane capsule filter, MPC insert, pinch clamps, and an injection site). It is available in 1, 5, 10 and 20L capacities.
- Helps to eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, and to reduce cross-contamination risks
- All Labtainers constructed in an ISO 7 cleanroom environment under cGMP conditions
Applications:
- Harvesting from, feeding into, and collecting samples from bioreactors and fermenters
- Preparing and storing buffer, culture media, and process liquid
- Collecting chromatography feed and fraction
- Harvesting, storing, and transporting bulk drug product and drug precursors
BPC port specifications:
- Line 1: 0.2μm PES membrane capsule filter + pinch clamp. Tubing: TPE 374, length: 30.5cm (12 in.), ID x OD: 9.5 x 15.9mm (0.38 x 0.63 in.)
- Line 2: MPC insert + cap, pinch clamp. Tubing: TPE 374, length: 91.
Specifications
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Polietileno | |
ASI™ 26/77 | |
Filtro de cápsula e inserto MPC + tapón | |
Material de protección alrededor de zonas rugosas | |
Temperatura ambiente | |
Recipiente BioProcess |
3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección) | |
C-Flex | |
Dos bolsas de plástico de 0,1 mm (4 mil) | |
Labtainer™ | |
15 por caja | |
Irradiada |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.