Learn More
Ácido láctico, 85 %, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15507794
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 50-21-5
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00004520
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactic Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 85%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Cantidad 500mL.
Temperatura de inflamación de 112,00 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1 l = 1,20kg
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.