Learn More
Ácido láctico, sal de litio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10219433
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 867-55-0 | C3H5LiO3 | 96.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-55-0
Fórmula molecular C3H5LiO3
Peso molecular (g/mol) 96.01
Número MDL MFCD00065399
Clave InChI GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
Nombre IUPAC litio;2-hidroxipropanoato
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactic acid, lithium salt
Absorbancia sol. ac. al 10 %, sol. ac. al 10 % a 0 nm, 0,07 máx. a 260 nm
Color Blanco
pH De 6 a 9 (sol. al 1 %)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2Li
Cantidad 100 g
Beilstein 03, IV, 633
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.01
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Lactic acid, lithium salt