Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de muestras SDS Laemmli con pironina Y, sin reducción, x4
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
31.54€ - 51.74€
Especificaciones
Color | Rosa |
---|---|
Concentración | 4X |
Tipo de producto | Tampón de carga de muestras |
Formulario | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Rosa | |
Tampón de carga de muestras | |
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE |
4X | |
Líquido |