Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Door opens by pushing on the right-hand side
Señal conforme a ISO 7010.
Marca:  Brady™ 831242
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15684817
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
ISO 7010
Poliéster
Acrílico permanente
400 mm
400 mm
Cuadrada
Blanco sobre verde
Satinado
1 unidad
Interiores y exteriores
0,099 mm
De -40 °C a 110 °C
Globales