Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - No access for people with active implanted cardiac devices
Señal conforme a ISO 7010.
Marca:  Brady™ 822741
3.14 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15664617
  • 3.40€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Descripción
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
ISO 7010
Satinado
1 unidad
100 mm
0,099 mm
Redondo
Negro sobre Blanco
PIC P007-Dia 100-PE-CRD/1
Poliéster
Acrílico permanente
Interiores y exteriores
De -40 °C a 110 °C
Globales