Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - No stepping on surface
Señal conforme a ISO 7010.
Marca:  Brady™ 824232
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15674637
  • 4.30€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Descripción
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
ISO 7010
Satinado
1 unidad
200 mm
0,099 mm
Redondo
Negro sobre Blanco
PIC P019-Dia 200-PE-CRD/1
Poliéster
Acrílico permanente
Interiores y exteriores
De -40 °C a 110 °C
Globales