Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - No stepping on surface
Señal conforme a ISO 7010.
Marca: Brady™ 824233
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
Satinado | |
1 unidad | |
315 mm | |
0,099 mm | |
Redondo | |
Negro sobre Blanco |
PIC P019-Dia 315-PE-CRD/1 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 110 °C | |
Globales |