Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - No thoroughfare
Señal conforme a ISO 7010.
3.40€ - 7.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Acabado | Satinado |
Material | Poliéster |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15654587
|
Brady™
822292 |
50 mm |
5.20€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15664587
|
Brady™
822294 |
100 mm |
3.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15674587
|
Brady™
822295 |
200 mm |
4.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15684587
|
Brady™
822296 |
315 mm |
7.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
Poliéster | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 110 °C | |
Globales |
Satinado | |
Acrílico permanente | |
0,099 mm | |
Redondo | |
Negro sobre Blanco |