Learn More
Brady™ Señales obligatorias de poliéster laminado
Señales obligatorias para contribuir a la seguridad personal
Marca:  Brady™ 250120
4.18 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10205094
  • 4.50€ / cada uno
Productos de laboratorio de uso diario
Usar código promocional 24132 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Descripción
Señal, obligatoria - Se requiere el uso de cubrecabezas
  • Cumple las normas NF X 08-003-1 y 08-003-3 N X y la directiva 92/58/CEE de la UE
  • Resistente a productos químicos, al agua, a la luz UV, a los rasguños y a la abrasión y a temperaturas de hasta 120 °C
  • Diámetro de 100mm
  • Azul o blanco
Especificaciones
Especificaciones
PIC 260-DIA 200-B7541 (BRANDED)
1 unidad
Poliéster laminado
110 °C
Redondo
Señal obligatoria
Poliéster
Acrílico permanente
200 mm
0,024 mm
Utilizar ropa de protección
Blanco sobre azul