Learn More
Brady™ Laminated Polyester Sign: Water fog applicator - ISO 7010
Señal conforme a ISO 7010.
Marca: Brady™ 135956
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Poliéster laminado
Especificaciones
ISO 7010 | |
Satinado | |
1 unidad | |
148 mm | |
148 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
F/F011/NT-SA-148X148/1-B | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
0,099 mm | |
De -40 °C a 110 °C | |
Globales |