Learn More
Brady™ Adhesivos de poliéster laminado
Marca:  Brady™ 227593
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11720264
  • 4.65€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Especificaciones
ISO 7010
Satinado
1 unidad
Poliéster laminado
100 mm
100 mm
Romboide
Adhesivos para el transporte de mercancías peligrosas
ADR 2.1B-100*100-B7541
Poliéster
Acrílico permanente
Marcadores de tuberías y señales de seguridad
0,024 mm
De -40 °C a 110 °C
Gases inflamables 2
Blanco sobre rojo
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.