Especificaciones
ISO 7010 | |
Satinado | |
1 unidad | |
Poliéster laminado | |
200 mm | |
200 mm | |
Romboide | |
Adhesivos para el transporte de mercancías peligrosas |
ADR 2.1B-200*200-B7541 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,024 mm | |
De -40 °C a 110 °C | |
Gases inflamables 2 | |
Blanco sobre rojo |