Learn More
Brady™ Adhesivos de poliéster laminado
Marca:  Brady™ 227596
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11750264
  • 411.00€ / 1 rollo
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Especificaciones
ISO 7010
Satinado
250/rollo
Poliéster laminado
100 mm
100 mm
Romboide
Adhesivos para el transporte de mercancías peligrosas
ADR 2.1B-100*100-B7541-RL
Poliéster
Acrílico permanente
Marcadores de tuberías y señales de seguridad
0,024 mm
De -40 °C a 110 °C
Gases inflamables 2
Blanco sobre rojo