Learn More
Brady™ Adhesivos de poliéster laminado
Marca:  Brady™ 227588
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11770254
  • 6.40€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Especificaciones
ISO 7010
Satinado
1 unidad
Poliéster laminado
200 mm
200 mm
Romboide
Adhesivos para el transporte de mercancías peligrosas
ADR 2.1A-200*200-B7541
Poliéster
Acrílico permanente
Marcadores de tuberías y señales de seguridad
0,024 mm
De -40 °C a 110 °C
Gases inflamables 2
Negro sobre rojo