Learn More
Sustrato de óxido de aluminio y lantano, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por dos lados, orientación 100, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4905392
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Orientación 100
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12003-65-5
Fórmula molecular LaAlO3
Número MDL MFCD00144550
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
Nombre de nota Polished Two Sides
Color Marrón-amarillo
Forma física Placa
Cantidad 1 Ea.