Learn More
Cloruro de lantano heptahidrato, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10125403
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Heptahidrato de cloruro de lantano, 99,99 %, Cl3La.7H2O, número de CAS 10025-84-0, 500 g, blanco, 371,38, base de trazas de metales, palabra de señal GHS:Peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-84-0
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Peso molecular (g/mol) 371.36
Número MDL MFCD00149756
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum chloride heptahydrate
Punto de fusión 91.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo cristalino y/o trozos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal LaCl3·7H2O
Índice Merck 15, 5414
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.38
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales