Learn More
Solución de cloruro de lantano al 10 %, para AAS, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Especificaciones
Especificaciones
pH | 1 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥9.5 and ≤10.5% w/v |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lanthanum chloride solution
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.