Learn More
Cloruro de lantano(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
52.76€ - 700.49€
CAS 10099-58-8
Fórmula molecular Cl3La
Peso molecular (g/mol) 245.26
Número MDL MFCD00011068
Clave InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11329129
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
087911.06
5 g
52.76€
5 g
11349129
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
087911.14
25 g
194.97€
25 g
11339129
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
087911.22
100 g
700.49€
100 g
Descripción
Descripción
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10099-58-8
245.26
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Cl3La
MFCD00011068
lanthanum(3+) trichloride
Especificaciones
1,000°C
860°C
10099-58-8
Polvo
Cl3La
UN3077
Soluble in water.
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
245.26
99.9%
Hygroscopic
Lanthanum (III) chloride
Anhydrous
Blanco
(REO)
MFCD00011068
14,5363
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) trichloride
245.27
Odorless
3.842 g/mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H290-H317
Provoca lesiones oculares graves.
Puede ser corrosivo para los metales.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P234-P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H317-H318.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-237-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OE4375000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno