Learn More
Cloruro de lantano(III) heptahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403057
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las soluciones de cloruro de lantano se utilizan en varias aplicaciones de tratamiento de agua. El cloruro de lantano también se utiliza en la investigación bioquímica. Dopado con cerio, se aplica como material de centelleo. En síntesis orgánica, el tricloruro de lantano funciona como un ácido de Lewis suave. Este compuesto se utiliza en los detectores gamma.
Solubilidad
Soluble en etanol y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, agentes reductores fuertes y metales activos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-84-0
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Peso molecular (g/mol) 371.36
Número MDL MFCD00149756
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Punto de fusión 91°C (decomposition)
Cantidad 2500 g
Índice Merck 14,5363
Información de solubilidad Soluble in ethanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.37 (245.27 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%