Learn More
Hidrato de cloruro de lantano(III), Honeywell™
Código de producto. 15616040 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
∼7 mol/mol de agua, ≥98,5 % (cálculo basado en la sustancia en seco, AT)
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20211-76-1
Fórmula molecular Cl3La
Peso molecular (g/mol) 245.26
Número MDL MFCD00149753
Clave InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) chloride hydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal LaCl3 · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.26g/mol (anhydrous basis)
Porcentaje de pureza ≥98.5% (calculated based on dry substance, AT)