Learn More
Cloruro de lantano(III), ultra seco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
103.00€ - 1300.00€
CAS | 10099-58-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl3La |
Peso molecular (g/mol) | 245.26 |
Número MDL | MFCD00011068 |
Clave InChI | ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K |
Nombre IUPAC | lanthanum(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11368537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035702.09 |
10 g |
103.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11358537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035702.18 |
50 g |
337.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11415050
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035702.30 |
250 g |
1300.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
10099-58-8 | |
245.26 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3La | |
MFCD00011068 | |
lanthanum(3+) trichloride |
Especificaciones
1,000°C | |
860°C | |
10099-58-8 | |
Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón | |
Cl3La | |
UN3077 | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
245.26 | |
99.9% | |
Ampolla | |
3.842 g/mL |
Lanthanum(III) chloride | |
Ultra dry | |
Blanco | |
(REO) | |
MFCD00011068 | |
14,5363 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trichloride | |
245.27 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H290-H317
Provoca lesiones oculares graves.
Puede ser corrosivo para los metales.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P234-P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H317-H318.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-237-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OE4375000.
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' :
- Envasado bajo argón
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno