Learn More
Fluoruro de lantano(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492658
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-38-1
Fórmula molecular F3La
Peso molecular (g/mol) 195.90
Número MDL MFCD00011073
Clave InChI BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) fluoride
Punto de fusión 1493°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal LaF3
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.936