Learn More
Yoduro de lantano(III), ultra seco, +99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lanthanum (III) iodide |
Punto de fusión | 772°C |
Nombre de nota | Ultra dry |
Forma física | Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 519.62 |
Porcentaje de pureza | ≥99.995% |
Envase | Ampolla |
Sensibilidad | Moisture sensitive |