Learn More
Nitrato de lantano(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357647
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10277-43-7
Fórmula molecular H12LaN3O15
Peso molecular (g/mol) 433.01
Número MDL MFCD00149751
Clave InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
Nombre IUPAC lantano(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 40°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1477
Índice Merck 14,5363
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.01 (324.92 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lanthanum(III) nitrate hexahydrate