Learn More
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a.,≥99.0% (titration)
189.14€ - 876.74€
CAS 10277-43-7
Fórmula molecular H12LaN3O15
Peso molecular (g/mol) 433.01
Número MDL MFCD00149751
Clave InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
Nombre IUPAC lantano(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15636040
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
61520-100G
100 g
189.14€
100 g
15646040
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
61520-500G
500 g
876.74€
500 g
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
10277-43-7
433.01
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
16211478
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
H12LaN3O15
MFCD00149751
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
lantano(3+);trinitrato;hexahidrato
Especificaciones
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
H12LaN3O15
MFCD00149751
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
433.01
433.01g/mol
10277-43-7
La(NO3)3 · 6H2O
UN1477
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
lantano(3+);trinitrato;hexahidrato
16211478
≥99% (titration)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P220-P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : OE5250000.
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lanthanum nitrate hexahydrate