Learn More
Oxalato de Lantano(III) decahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
82.01€ - 253.00€
CAS 537-03-1
Fórmula molecular C6La2O12
Peso molecular (g/mol) 541.865
Número MDL MFCD00150540
Clave InChI OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di
PubChem CID 164654
Nombre IUPAC lantano(3+);oxalato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11392288
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013196.18
50 g
82.01€
50 g
11382288
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013196.30
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
537-03-1
541.865
OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
164654
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3]
C6La2O12
MFCD00150540
lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di
lantano(3+);oxalato
Especificaciones
Lanthanum(III) oxalate decahydrate
537-03-1
Polvo
C6La2O12
MFCD00150540
lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3]
541.865
722.02 (541.87 Anhydrous)
Reacton™
(decomposition)
Blanco
(REO)
La2(C2O4)3·10H2O
UN3288
OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
lantano(3+);oxalato
164654
99.99%
Hygroscopic
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H312
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 208-656-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes