Learn More
Oxalato de lantano(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79079-18-8 | C6La2O12 | 541.87 g/mol
59.90€ - 243.00€
CAS | 79079-18-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6La2O12 |
Peso molecular (g/mol) | 541.87 |
Número MDL | MFCD00150540 |
Clave InChI | OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H |
Sinónimo | lanthanum iii oxalate decahydrate, lanthanum oxalate decahydrate, lanthanum iii oxalate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-lanthanacyclopentan-2-yl oxalate decahydrate |
PubChem CID | 91886560 |
Nombre IUPAC | dilanthanum(3+) trioxalate |
SMILES | [La+3].[La+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11304798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043122.22 |
100 g |
59.90€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11394788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043122.36 |
500 g |
243.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Lanthanum Oxalate is mainly applied in specialty glass, phosphors, water treatment and catalyst. This material use in glass, ceramics, paper, textile, coating, fine and specialty chemicals. In petroleum cracking catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
79079-18-8 | |
541.87 | |
OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H | |
91886560 | |
[La+3].[La+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O |
C6La2O12 | |
MFCD00150540 | |
lanthanum iii oxalate decahydrate, lanthanum oxalate decahydrate, lanthanum iii oxalate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-lanthanacyclopentan-2-yl oxalate decahydrate | |
dilanthanum(3+) trioxalate |
Especificaciones
Lanthanum (III) oxalate hydrate | |
79079-18-8 | |
C6La2O12 | |
MFCD00150540 | |
lanthanum iii oxalate decahydrate, lanthanum oxalate decahydrate, lanthanum iii oxalate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-lanthanacyclopentan-2-yl oxalate decahydrate | |
OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H | |
dilanthanum(3+) trioxalate | |
91886560 | |
Hygroscopic |
(decomposition) | |
Polvo | |
La2(C2O4)3·xH2O | |
UN3288 | |
Soluble in water. Soluble in strong mineral acids. | |
[La+3].[La+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O | |
541.87 | |
541.87 (Anhydrous) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H312
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 208-656-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno