Learn More
Óxido de lantano(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10137413
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312-81-8
Fórmula molecular La2O3
Peso molecular (g/mol) 325.82
Número MDL MFCD00011071
Especificaciones
Punto de ebullición 4200.0°C
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) oxide
Punto de fusión 2315.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Masa, cristales, polvo cristalino y/o trozos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.94% min. (La2O3) TREO base
Fórmula lineal La2O3
Índice Merck 15,5414
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.82
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Pérdida por ignición 2.0 % max. (1000°C)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) oxide