Learn More
Fosfato de lantano(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364798
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14913-14-5
Fórmula molecular LaO4P
Peso molecular (g/mol) 233.88
Número MDL MFCD00150248
Clave InChI LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) phosphate
SMILES [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum (III) phosphate hydrate
Forma física Masas
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.88 (Anhydrous)