Learn More
Trifluorometanosulfonato de lantanano(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606194
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 52093-26-2 | C3F9LaO9S3 | 586.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52093-26-2
Fórmula molecular C3F9LaO9S3
Peso molecular (g/mol) 586.1
Número MDL MFCD00077560
Clave InChI WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
PubChem CID 2733938
Nombre IUPAC lantano(3+);trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Color De blanco a beige
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.1
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.7
Densidad 1.7000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.